Learn More
Joints à rotule sphériques Quickfit™, mâles
Conçus pour une utilisation avec les joints sphériques femelles FS :
Marque: Quickfit MS41UB
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Conçus pour une utilisation avec les joints sphériques femelles FS :
- En verre borosilicaté Pyrex
- Fabriquée avec une longueur de tige approximative de 100 mm
Spécification
1/Pk. | |
Spherical Ball Joint | |
Bore: 27mm |
Shank OD: 28mm | |
S41 | |
2.8mm |