Learn More
Joints à rotule sphériques Quickfit™, mâles
Conçus pour une utilisation avec les joints sphériques femelles FS :
Marque: Quickfit MS29UB
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Conçus pour une utilisation avec les joints sphériques femelles FS :
- En verre borosilicaté Pyrex
- Fabriquée avec une longueur de tige approximative de 100 mm
Spécification
Joint mâle sphérique | |
S29 | |
2,5mm |