Learn More
Joints à rotule sphériques Quickfit™, mâles
Conçus pour une utilisation avec les joints sphériques femelles FS :
Marque:  Quickfit MS13UB
Code produit. 12405336
  • 188.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 17-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Conçus pour une utilisation avec les joints sphériques femelles FS :
  • En verre borosilicaté Pyrex
  • Fabriquée avec une longueur de tige approximative de 100 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10Pack
Joint mâle sphérique
S13
1,5mm