Learn More
Brady™ Panneau en polyester laminé pour le transport de substances à rayonnement
4.55€ - 402.00€
Spécification
Finition | Brillant |
---|---|
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
À utiliser avec (application) | Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité |
Plage de températures (métrique) | -40°C-110°C |
Langues | Français |
Code produit | Marque | Texte affiché | Largeur (métrique) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Texte affiché | Largeur (métrique) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11705573
|
Brady™
811661 |
Radioactif 7A I | 100 mm | Polyester |
402.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11740983
|
Brady™
811660 |
Contenu radioactif I : Activité : 7 | 100 mm | Polyester |
4.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11750983
|
Brady™
811662 |
Contenu radioactif I : Activité : 7 | 200 mm | Polyester |
6.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11760983
|
Brady™
811663 |
Contenu radioactif I : Activité : 7 | 297 mm | Polyester |
12.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11790983
|
Brady™
811668 |
Contenu radioactif II : Activité : Indice de transport 7 | 200 mm | Polyester |
6.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11725573
|
Brady™
811673 |
Contenu radioactif III : Activité : Indice de transport 7 | 100 mm | Polyester |
402.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11715573
|
Brady™
811667 |
Substances radioactives 7B II | 100 mm | Plastique |
402.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11780983
|
Brady™
811666 |
Substances radioactives 7B II | 100 mm | Polyester |
4.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11730993
|
Brady™
811672 |
Substances radioactives 7C III | 100 mm | Polyester |
4.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11740993
|
Brady™
811674 |
Substances radioactives 7C III | 200 mm | Polyester |
6.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11700993
|
Brady™
811669 |
Substances radioactives 7B II | 297 mm | Polyester |
12.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11750993
|
Brady™
811675 |
Substances radioactives 7C III | 297 mm | Polyester |
12.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11790214
|
Brady™
223570 |
Substances radioactives | 100 mm | Polyester |
4.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11700224
|
Brady™
223571 |
Substances radioactives | 200 mm | Polyester |
6.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11710224
|
Brady™
223572 |
Substances radioactives | 297 mm | Polyester | N/A | ||||
Spécification
Brillant | |
Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité | |
Français |
Acrylique, permanent | |
-40°C-110°C | |
Panneau pour le transport de matières radioactives |