Learn More
Brady™ Panneau en polyester laminé pour le transport de substances à rayonnement
Marque: Brady™ 811662
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Classe 7 :Substances radioactives | |
Brillant | |
1 de chaque | |
Polyester laminé | |
200 mm | |
200 mm | |
Diamant | |
Contenu radioactif I : Activité : 7 | |
Noir sur blanc |
ADR 7A I-200*200-B7541 | |
Polyester | |
Acrylique, permanent | |
Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité | |
0,099 mm | |
-40°C-110°C | |
Français | |
Panneau pour le transport de matières radioactives |