Learn More
Brady™ Panneau en polyester laminé pour le transport de substances à rayonnement
Marque:  Brady™ 811661
Code produit. 11705573
  • 402.00€ / 1 rouleau
Expédition estimée: 31-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Classe :ADR 7A
Brillant
250/rouleau
Polyester laminé
100 mm
100 mm
Diamant
Radioactif 7A I
Blanc
ADR 7ARL I-100*100-B7541
Polyester
Acrylique, permanent
Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité
0,099 mm
-40°C-110°C
Français
Panneau pour le transport de matières radioactives