Learn More
Brady™ Panneau en polyester laminé pour le transport de substances à rayonnement
Marque:  Brady™ 811660
Code produit. 11740983
  • 4.55€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Classe 7 :Substances radioactives
Brillant
1 de chaque
Polyester laminé
100 mm
100 mm
Diamant
Contenu radioactif I : Activité : 7
Noir sur blanc
ADR 7A I-100*100-B7541
Polyester
Acrylique, permanent
Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité
0,024 mm
-40°C-110°C
Français
Panneau pour le transport de matières radioactives