Learn More
Brady™ Panneau en polyester laminé pour le transport de substances à rayonnement
Marque: Brady™ 223570
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Classe 7 :Matières radioactives | |
Polyester | |
Acrylique, permanent | |
Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité | |
110°C | |
100 mm | |
Rhomboïde | |
Substances radioactives | |
jaune sur blanc |
Brillant | |
1 de chaque | |
Polyester laminé | |
100 mm | |
0,024 mm | |
-40°C-110°C | |
Français | |
Panneau pour le transport de matières radioactives |