Learn More
Labconco™ Racks pour tubes de microcentrifugeuse
Maintient les tubes à la verticale et favorise la conduction de la chaleur ou du froid à partir de la Temp-Zone sur certains modèles d’armoires répondant aux normes de biosécurité Purifier Cell Logic afin de maintenir la température de l’échantillon
153.00€ - 368.00€
Spécification
Type de produit | Portoir pour tubes à essai |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
Couleur | Bleu |
Matériau | Aluminium |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Positions | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Positions | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15989501
|
Labconco™
4026403 |
8 x 8 x 1.5 po (20.3 x 20.3 x 3.8 cm) | 96 | Tubes (1,5 ml) |
368.00€
1 pièce |
N/A | |||
16358887
|
Labconco™
4026401 |
8 x 6 x 1,5 po (20,3 x 15,2 x 3,8cm) | 96 | Tubes (0,5 ml) |
341.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16802566
|
Labconco™
4026402 |
6 x 2 x 1,5 in (15,2 x 5,1 x 3,8cm) | 18 | Tubes (1,5 ml) |
219.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15546029
|
Labconco™
4026405 |
5 x 2 x 2,5 in (12,7 x 5,1 x 6,4cm) | 12 | Tubes (5 ml) |
153.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Maintient les tubes à la verticale et favorise la conduction de la chaleur ou du froid à partir de la Temp-Zone sur certains modèles d’armoires répondant aux normes de biosécurité Purifier Cell Logic afin de maintenir la température de l’échantillon
- Matériau :Aluminium anodisé
- Couleur :Bleu
Spécification
Portoir pour tubes à essai | |
Non autoclavable | |
Bleu | |
Aluminium |