Learn More
Labconco™ Racks pour tubes de microcentrifugeuse
Maintient les tubes à la verticale et favorise la conduction de la chaleur ou du froid à partir de la Temp-Zone sur certains modèles d’armoires répondant aux normes de biosécurité Purifier Cell Logic afin de maintenir la température de l’échantillon
Brand: Labconco™ 4026403
This item is not returnable.
View return policy
Description
Maintient les tubes à la verticale et favorise la conduction de la chaleur ou du froid à partir de la Temp-Zone sur certains modèles d’armoires répondant aux normes de biosécurité Purifier Cell Logic afin de maintenir la température de l’échantillon
- Matériau : Aluminium anodisé
- Couleur : Bleu
Specifications
Portoir pour tubes à essai | |
Bleu | |
Aluminium | |
8 x 8 x 1.5 po (20.3 x 20.3 x 3.8 cm) | |
8 po | |
8 po | |
1.5 po |
Non autoclavable | |
Tubes (1,5 ml) | |
96 | |
20,3 cm | |
20,3 cm | |
3,8 cm |