Learn More
Labconco™ Racks pour tubes de microcentrifugeuse
Maintient les tubes à la verticale et favorise la conduction de la chaleur ou du froid à partir de la Temp-Zone sur certains modèles d’armoires répondant aux normes de biosécurité Purifier Cell Logic afin de maintenir la température de l’échantillon
Marque: Labconco™ 4026402
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Maintient les tubes à la verticale et favorise la conduction de la chaleur ou du froid à partir de la Temp-Zone sur certains modèles d’armoires répondant aux normes de biosécurité Purifier Cell Logic afin de maintenir la température de l’échantillon
- Matériau :Aluminium anodisé
- Couleur :Bleu
Spécification
Portoir pour tubes à essai | |
Bleu | |
Aluminium | |
Rectangle | |
15,2 cm | |
5,1 cm | |
3,8 cm |
Non autoclavable | |
Tubes (1,5 ml) | |
18 | |
6 x 2 x 1,5 in (15,2 x 5,1 x 3,8cm) | |
6 in | |
2 in | |
1,5 in |