Learn More
Labconco™ Racks pour tubes de microcentrifugeuse
Maintient les tubes à la verticale et favorise la conduction de la chaleur ou du froid à partir de la Temp-Zone sur certains modèles d’armoires répondant aux normes de biosécurité Purifier Cell Logic afin de maintenir la température de l’échantillon
Marque: Labconco™ 4026401
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Maintient les tubes à la verticale et favorise la conduction de la chaleur ou du froid à partir de la Temp-Zone sur certains modèles d’armoires répondant aux normes de biosécurité Purifier Cell Logic afin de maintenir la température de l’échantillon
- Matériau :Aluminium anodisé
- Couleur :Bleu
Spécification
Portoir pour tubes à essai | |
Bleu | |
Aluminium | |
8 x 6 x 1,5 po (20,3 x 15,2 x 3,8cm) | |
8 po | |
6 po | |
1,5 in |
Non autoclavable | |
Tubes (0,5 ml) | |
96 | |
20,3 cm | |
15,2 cm | |
3,8 cm |