Learn More
Labconco™ Racks pour tubes de microcentrifugeuse
Maintient les tubes à la verticale et favorise la conduction de la chaleur ou du froid à partir de la Temp-Zone sur certains modèles d’armoires répondant aux normes de biosécurité Purifier Cell Logic afin de maintenir la température de l’échantillon
Marque:  Labconco™ 4026405
Code produit. 15546029
  • 153.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 31-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Maintient les tubes à la verticale et favorise la conduction de la chaleur ou du froid à partir de la Temp-Zone sur certains modèles d’armoires répondant aux normes de biosécurité Purifier Cell Logic afin de maintenir la température de l’échantillon
  • Matériau :Aluminium anodisé
  • Couleur :Bleu
Spécification
Spécification
Portoir pour tubes à essai
Bleu
Aluminium
5 x 2 x 2,5 in (12,7 x 5,1 x 6,4cm)
5 in
2 in
2,5 in
Non autoclavable
Tubes (5 ml)
12
12,7 cm
5,1 cm
6,4 cm