Learn More
Ketoconazole, Fisher BioReagents
86.24€ - 915.00€
Identifiants chimiques
CAS | 65277-42-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C26H28Cl2N4O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 534.452 |
Clé InChI | XMAYWYJOQHXEEK-SIULDFEJSA-N |
Synonyme | ketoconazole |
CID PubChem | 76973198 |
Nom IUPAC | 2,2,2-trideuterio-1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]ethanone |
SMILES | CC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)OCC3COC(O3)(CN4C=CN=C4)C5=C(C=C(C=C5)Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10430015
|
Fisher BioReagents
BP2734-50 |
50 mg | Amber Glass | ||||||
10754344
|
Fisher BioReagents
BP2734-100 |
100 mg | Verre ambré | ||||||
10032624
|
Fisher BioReagents
BP2734-500 |
500 mg | Amber Glass | ||||||
11448353
|
Fisher BioReagents
BP2734-1 |
1 g | Verre ambré | ||||||
Description
Le kétoconazole est un inhibiteur du cytochrome P450 et présente une activité anti-psoriasique. Un agent antifongique.Identifiants chimiques
65277-42-1 | |
534.452 | |
ketoconazole | |
2,2,2-trideuterio-1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]ethanone |
C26H28Cl2N4O4 | |
XMAYWYJOQHXEEK-SIULDFEJSA-N | |
76973198 | |
CC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)OCC3COC(O3)(CN4C=CN=C4)C5=C(C=C(C=C5)Cl)Cl |
Spécification
Ketoconazole | |
148°C | |
< 0.1% | |
Inclusive between 148°C | |
C26H28Cl2N4O4 | |
ketoconazole | |
CC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)OCC3COC(O3)(CN4C=CN=C4)C5=C(C=C(C=C5)Cl)Cl | |
534.452 | |
531.44 |
65277-42-1 | |
White | |
< 0.5% | |
98% | |
15, 5349 | |
XMAYWYJOQHXEEK-SIULDFEJSA-N | |
2,2,2-trideuterio-1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]ethanone | |
76973198 | |
Solid |
Sécurité et traitement
WARNING!
Emergency Overview
Toxic if swallowed. May cause skin, eye, and respiratory tract irritation. Danger of serious damage to health by prolonged exposure. Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. Use personal protective equipment. Use only under a chemical fume hood. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Immediate medical attention is required. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Immediate medical attention is required. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. If breathing is difficult, give oxygen. Do not use mouth-to-mouth resuscitation if victim ingested or inhaled the substance; induce artifici.
NFPA
Health:3
Flammability:0
Instability:0
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class 6.1, : Poison
Recommended Storage : RT
- Ketoconazole
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H360F-Peut nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.