Learn More
Ketoconazole, Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
Amber Glass
Verre ambré
Description
Ketoconazole is a cytochrome P450 inhibitor and demonstrates anti-psoriatic activity. An antifungal agent.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ketoconazole |
Point de fusion | 148°C |
Couleur | White |
Résidus d’allumage | < 0.1% |
Perte à la dessiccation | < 0.5% |
Intervalle de fusion | Inclusive between 148°C |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Conditionnement | Amber Glass |
Quantité | 50 mg |
Merck Index | 15, 5349 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ketoconazole
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H360F-Peut nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.