Learn More
Ketoconazole, Fisher BioReagents
Code produit. 10754344
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
Verre ambré
Le kétoconazole est un inhibiteur du cytochrome P450 et présente une activité anti-psoriasique. Un agent antifongique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65277-42-1
Formule moléculaire C26H28Cl2N4O4
Poids moléculaire (g/mol) 534.452
Clé InChI XMAYWYJOQHXEEK-SIULDFEJSA-N
Synonyme ketoconazole
CID PubChem 76973198
Nom IUPAC 2,2,2-trideutério-1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorophényl)-2-(imidazol-1-ylméthyl)-1,3-dioxolan-4-yl]méthoxy]phényl]pipérazine-1-yl]éthanone
SMILES CC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)OCC3COC(O3)(CN4C=CN=C4)C5=C(C=C(C=C5)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ketoconazole
Point de fusion 148°C
Couleur Blanc
Résidus d’allumage < 0.1%
Perte à la dessiccation < 0.5%
Intervalle de fusion Inclusive between 148°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Verre ambré
Quantité 100 mg
Merck Index 15, 5349
Poids de la formule 531.44
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ketoconazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.