Learn More
Ketoconazole, Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
Amber Glass
Verre ambré
Description
Ketoconazole is a cytochrome P450 inhibitor and demonstrates anti-psoriatic activity. An antifungal agent.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ketoconazole |
Point de fusion | 148°C |
Couleur | White |
Résidus d’allumage | < 0.1% |
Perte à la dessiccation | < 0.5% |
Intervalle de fusion | Inclusive between 148°C |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Conditionnement | Amber Glass |
Quantité | 500 mg |
Merck Index | 15, 5349 |