Learn More
Buerkle™ Échantillonneur Jumbo
L’échantillonneur Jumbo Buerkle™ est idéal pour les céréales secondaires et les grandes quantités.
625.00€ - 1535.00€
Spécification
Type de produit | Échantillonneur géant |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Type de poignée | En T |
Certifications/Conformité | DIN |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10186534
|
Buerkle™
5319-2085 |
390 ml | 85 x 5 cm | Aluminium, PTFE |
965.00€
1 pièce |
N/A | |||
10450285
|
Buerkle™
5319-2150 |
650 ml | 150 x 5 cm | Aluminium, PTFE |
1135.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10440191
|
Buerkle™
5319-1085 |
880 ml | 85 x 5 cm | Aluminium |
625.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10627825
|
Buerkle™
5319-2250 |
910 ml | 250 x 50 cm | Aluminium, PTFE |
1535.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10257940
|
Buerkle™
5319-1150 |
1 700 ml | 150 x 5 cm | Aluminium |
885.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10564762
|
Buerkle™
5319-1250 |
2 900 ml | 250 x 5 cm | Aluminium |
1130.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Aluminium ou aluminium/PTFE
- Plus petit espace possible entre le tube intérieur et le tube extérieur
- Nettoyage facile, pointe amovible
- Codage couleur (échantillonneur Multi et Uno)
- Matériaux ultra-purs
- Excellent traitement, modèle robuste
Spécification
Échantillonneur géant | |
Autoclavable | |
En T | |
DIN |