Learn More
Buerkle™ Échantillonneur Jumbo
L’échantillonneur Jumbo Buerkle™ est idéal pour les céréales secondaires et les grandes quantités.
Marque: Buerkle™ 5319-2085
895.08 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Aluminium ou aluminium / PTFE
- Plus petit espace possible entre le tube intérieur et le tube extérieur
- Nettoyage facile, pointe amovible
- Diamètre : 50 mm
- Matériaux ultra-purs
- Excellent traitement, modèle robuste
Spécification
Échantillonneur géant | |
Autoclavable | |
En T | |
390 ml | |
DIN | |
85 x 5 cm |
Aluminium, PTFE | |
3 chambres fermées | |
13,1 oz. | |
Jumbo | |
Idéal pour les céréales secondaires et les grandes quantités, les denrées alimentaires | |
850 mm |