Learn More
Buerkle™ Échantillonneur Jumbo
L’échantillonneur Jumbo Buerkle™ est idéal pour les céréales secondaires et les grandes quantités.
Marque:  Buerkle™ 5319-1150
819.99 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10257940
  • 933.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Aluminium ou aluminium / PTFE
  • Plus petit espace possible entre le tube intérieur et le tube extérieur
  • Nettoyage facile, pointe amovible
  • Diamètre : 50 mm
  • Matériaux ultra-purs
  • Excellent traitement, modèle robuste
Spécification
Spécification
Échantillonneur géant
Autoclavable
En T
1 700 ml
Pour les échantillons de toutes couches à travers toutes les couches de l’échantillon, les denrées alimentaires
1500 mm
Aluminium
5 chambres, tube intérieur ouvert
57,48 oz.
DIN
150 x 5 cm