Learn More
Buerkle™ Échantillonneur Jumbo
L’échantillonneur Jumbo Buerkle™ est idéal pour les céréales secondaires et les grandes quantités.
Marque: Buerkle™ 5319-2150
1051.97 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Aluminium ou aluminium / PTFE
- Plus petit espace possible entre le tube intérieur et le tube extérieur
- Nettoyage facile, pointe amovible
- Diamètre : 50 mm
- Matériaux ultra-purs
- Excellent traitement, modèle robuste
Spécification
Échantillonneur géant | |
Autoclavable | |
En T | |
650 ml | |
Pour l’échantillonnage multipoints à partir de plusieurs profondeurs d’échantillonnage prédéterminées, pour les denrées alimentaires | |
1500 mm |
Aluminium, PTFE | |
5 chambres fermées | |
21,97 oz. | |
DIN | |
150 x 5 cm |