Learn More
Buerkle™ Échantillonneur Jumbo
L’échantillonneur Jumbo Buerkle™ est idéal pour les céréales secondaires et les grandes quantités.
Marque:  Buerkle™ 5319-2250
1422.49 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10627825
  • 1620.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Aluminium ou aluminium / PTFE
  • Plus petit espace possible entre le tube intérieur et le tube extérieur
  • Nettoyage facile, pointe amovible
  • Diamètre : 50 mm
  • Matériaux ultra-purs
  • Excellent traitement, modèle robuste
Spécification
Spécification
Échantillonneur géant
Autoclavable
En T
910 ml
DIN
250 x 50 cm
Aluminium, PTFE
7 chambres fermées
30,7 oz.
Jumbo
Idéal pour les céréales secondaires et les grandes quantités, les denrées alimentaires
2500 mm