Learn More
Honeywell Safety Products™ Lunettes Ignite
Lunettes de sécurité de vision sans distorsion et sans obstruction, sans monture et légères. Les lunettes de sécurité Ignite Honeywell Safety Products™ offrent un ajustement confortable et sûr.
6.10€ - 106.59€
Spécification
Certifications/Conformité | EC Category PPE 2, Quality Assurance ISO 9001 / 2000, EC Certificate Number EC1775, EC Attestation Number EC1775 |
---|---|
Type de produit | Safety glasses |
Nb par paquet | 1 Ea. |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | Polyamide |
Code produit | Marque | Couleur de la monture | Teinte de la lentille | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur de la monture | Teinte de la lentille | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12320160
|
Honeywell Safety Products™
1017081 |
Red, Silver | |||||||
12970345
|
Honeywell Safety Products™
1017085 |
Black, Silver | |||||||
11847070
|
Honeywell Safety Products™
1017085 |
Black, Silver | |||||||
12607363
|
Honeywell Safety Products™
1017080 |
Red, Silver | |||||||
12617363
|
Honeywell Safety Products™
1017082 |
Red, Silver | Gray | ||||||
12647363
|
Honeywell Safety Products™
1017087 |
Black, Silver | Gray | ||||||
Description
- Conception de verres enveloppante et à neuf bases.
- Protection de proximité et couverture supérieure.
- Conception légère, sans monture.
- Confort tout au long de la journée et vision à 180°, sans obstruction ni distorsion.
- Pont de nez ajustable.
- Glisse réduite et ajustement personnalisé, confortable et sécurisé.
Spécification
EC Category PPE 2, Quality Assurance ISO 9001 / 2000, EC Certificate Number EC1775, EC Attestation Number EC1775 | |
1 Ea. | |
Polyamide |
Safety glasses | |
Polycarbonate |