Learn More
Honeywell Safety Products™ Lunettes Ignite
Lunettes de sécurité de vision sans distorsion et sans obstruction, sans monture et légères. Les lunettes de sécurité Ignite Honeywell Safety Products™ offrent un ajustement confortable et sûr.
Marque: Honeywell Safety Products™ 1017087
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conception de verres enveloppante et à neuf bases.
- Protection de proximité et couverture supérieure.
- Conception légère, sans monture.
- Confort tout au long de la journée et vision à 180°, sans obstruction ni distorsion.
- Pont de nez ajustable.
- Glisse réduite et ajustement personnalisé, confortable et sécurisé.
Spécification
EC Category PPE 2, Quality Assurance ISO 9001 / 2000, EC Certificate Number EC1775, EC Attestation Number EC1775 | |
Safety glasses | |
Black, Silver | |
Polycarbonate |
Gray | |
Outdoor use to prevent glare and fatigue. Automotive, Building, Construction, Catering, Fishing, Food, Green Space, Logistics, Maintenance, Paper, Service, Ship Building, Telecom, Transportation, Utility and Wood industries. | |
1 Ea. | |
Polyamide |