Learn More
Honeywell Safety Products™ Lunettes Ignite
Lunettes de sécurité de vision sans distorsion et sans obstruction, sans monture et légères. Les lunettes de sécurité Ignite Honeywell Safety Products™ offrent un ajustement confortable et sûr.
Marque:  Honeywell Safety Products™ 1017085
Code produit. 11847070
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Lunettes Ignite
• Légère et confortable
• Oculaire panoramique
• Conforme EN 166 1F et EN 170 2-1.2
• Sans monture
• Plaquettes de nez réglable, branches ajustables, coussinets souples sur l'embout des branches pour un confort optimal. Oculaire polycarbonate, panoramique
• Lunette Ignite
• Lunettes anti-rayure
• Branche noire/argent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
EC Category PPE 2, Quality Assurance ISO 9001 / 2000, EC Certificate Number EC1775, EC Attestation Number EC1775
Safety glasses
Black, Silver
Polycarbonate
Impact-resistant, Hardcoat
Indoor use. Automotive, Building, Construction, Maintenance, Paper, Ship Building, Transportation and Utility industries.
1 Ea.
Polyamide