Learn More
Honeywell Safety Products™ Lunettes Ignite
Lunettes de sécurité de vision sans distorsion et sans obstruction, sans monture et légères. Les lunettes de sécurité Ignite Honeywell Safety Products™ offrent un ajustement confortable et sûr.
Marque: Honeywell Safety Products™ 1017085
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Lunettes Ignite• Légère et confortable
• Oculaire panoramique
• Conforme EN 166 1F et EN 170 2-1.2
• Sans monture
• Plaquettes de nez réglable, branches ajustables, coussinets souples sur l'embout des branches pour un confort optimal. Oculaire polycarbonate, panoramique
• Lunette Ignite
• Lunettes anti-rayure
• Branche noire/argent
Spécification
EC Category PPE 2, Quality Assurance ISO 9001 / 2000, EC Certificate Number EC1775, EC Attestation Number EC1775 | |
Safety glasses | |
Black, Silver | |
Polycarbonate |
Impact-resistant, Hardcoat | |
Indoor use. Automotive, Building, Construction, Maintenance, Paper, Ship Building, Transportation and Utility industries. | |
1 Ea. | |
Polyamide |