Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Adaptateur de réduction, fiche/cône
Extension des manchons sur l'obturateur.
13.21€ - 183.00€
Code produit | Marque | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10223881
|
DWK Life Sciences
286548201 |
Socket NS 29/32, Cone NS 24/29 | |||||||
15884818
|
DWK Life Sciences
286548004 |
Prise NS 29/32, cône NS 14/23 |
179.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10305101
|
DWK Life Sciences
286548107 |
Socket NS 29/32, Cone NS 19/26 | |||||||
15981601
|
DWK Life Sciences
286542704 |
Prise NS 24/29, cône NS 19/26 |
183.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15961601
|
DWK Life Sciences
286535906 |
Prise NS 19/26, cône NS 14/23 |
147.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15844818
|
DWK Life Sciences
286542507 |
Prise NS 24/29, cône NS 14/23 |
179.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les adaptateurs servent à joindre deux composants avec des tailles NS différentes.Les expanseurs DURAN™ permettent de faire un joint d'un manchon plus petit à un obturateur plus gros.- Les expanseurs permettent de faire un joint d'un manchon plus petit à un obturateur plus gros et ainsi l'utilisation de composants de rodage de taille différente
Spécification
10/Pk. |