Learn More
DWK Life Sciences Adaptateur réducteur DURAN™, col / cône
Réduction du manchon au noyau.
Marque:  DWK Life Sciences 286548107
Code produit. 10305101
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les adaptateurs sont utilisés pour connecter deux composants avec des tailles NS différentes. Les réducteurs DURAN™ permettent la connexion d’un manchon plus grand à un noyau plus petit.
  • Les réducteurs permettent la connexion d’un manchon plus grand à un noyau plus petit et donc l’utilisation de composants de joint rodé de taille différente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10/Pk.
Raccordement de deux composants avec des joints rodés standard différents
Prise NS 29/32, cône NS 19/26