Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Adaptateur de réduction, fiche/cône
Extension des manchons sur l'obturateur.
Marque: DWK Life Sciences 286535906
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les adaptateurs sont utilisés pour connecter deux composants avec des tailles NS différentes. Les réducteurs DURAN™ permettent la connexion d’un manchon plus grand à un noyau plus petit.
- Les réducteurs permettent la connexion d’un manchon plus grand à un noyau plus petit et donc l’utilisation de composants de joint rodé de taille différente.
Spécification
10/boîte | |
Raccordement de deux composants avec des joints rodés standard différents | |
Prise NS 19/26, cône NS 14/23 |