Learn More
DWK Life Sciences Adaptateur réducteur DURAN™, col / cône
Réduction du manchon au noyau.
Marque:  DWK Life Sciences 286548004
168.97 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15884818
  • 188.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 26-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les adaptateurs sont utilisés pour connecter deux composants avec des tailles NS différentes. Les réducteurs DURAN™ permettent la connexion d’un manchon plus grand à un noyau plus petit.
  • Les réducteurs permettent la connexion d’un manchon plus grand à un noyau plus petit et donc l’utilisation de composants de joint rodé de taille différente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10/boîte
Raccordement de deux composants avec des joints rodés standard différents
Prise NS 29/32, cône NS 14/23