Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Adaptateur de réduction, fiche/cône
Extension des manchons sur l'obturateur.
Marque:  DWK Life Sciences 286542507
Code produit. 15844818
  • 179.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 06-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les adaptateurs sont utilisés pour connecter deux composants avec des tailles NS différentes. Les réducteurs DURAN™ permettent la connexion d’un manchon plus grand à un noyau plus petit.
  • Les réducteurs permettent la connexion d’un manchon plus grand à un noyau plus petit et donc l’utilisation de composants de joint rodé de taille différente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10/boîte
Raccordement de deux composants avec des joints rodés standard différents
Prise NS 24/29, cône NS 14/23