Learn More
DWK Life Sciences Adaptateur élargisseur DURAN™, col / cône
Élargissement du manchon au noyau.
9.36€ - 836.00€
Code produit | Marque | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15931601
|
DWK Life Sciences
286524403 |
Prise NS 14/23, cône NS 19/26 |
103.10€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10142021
|
DWK Life Sciences
286543203 |
Socket NS 24/29, Cone NS 45/40 | N/A | N/A | N/A | |||||
15941601
|
DWK Life Sciences
286524806 |
Prise NS 14/23, cône NS 29/32 | N/A | N/A | N/A | |||||
15884808
|
DWK Life Sciences
286536002 |
Prise NS 19/26, cône NS 24/29 |
134.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15894808
|
DWK Life Sciences
286536208 |
Prise NS 19/26, cône NS 29/32 |
138.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15931611
|
DWK Life Sciences
286549403 |
Prise NS 29/32, cône NS 45/40 |
254.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15834808
|
DWK Life Sciences
286524609 |
Prise NS 14/23, cône NS 24/29 |
114.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15804828
|
DWK Life Sciences
286549009 |
Prise NS 29/32, cône NS 60/46 |
651.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15814828
|
DWK Life Sciences
286549206 |
Prise NS 29/32, cône NS 71/51 |
836.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10161781
|
DWK Life Sciences
286542601 |
Prise NS 24/29, cône NS 29/32 | N/A | N/A | N/A | |||||
15921611
|
DWK Life Sciences
286548407 |
Prise NS 29/32, cône NS 34/35 |
231.92€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10707101
|
DWK Life Sciences
286548407 |
Prise NS 29/32, cône NS 34/35 | N/A | N/A | N/A | |||||
15894818
|
DWK Life Sciences
286548604 |
Prise NS 29/32, cône NS 50/42 |
379.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Beschreibung
Les adaptateurs sont utilisés pour connecter deux composants avec des tailles NS différentes. Les pièces élargissantes DURAN™ permettent la connexion d’un manchon plus petit à un noyau plus grand.
- Les pièces élargissantes permettent la connexion d’un manchon plus petit à un noyau plus grand et donc l’utilisation de composants de joint rodé de taille différente.
Spezifikation
10/boîte |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
DWK Life Sciences Adaptateur élargisseur DURAN™, col / cône