Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Adaptateur d'expansion , fiche/cône
Extension des manchons sur l'obturateur.
Marque:  DWK Life Sciences 286536208
Code produit. 15894808
  • 119.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 06-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les adaptateurs sont utilisés pour connecter deux composants avec des tailles NS différentes. Les pièces élargissantes DURAN™ permettent la connexion d’un manchon plus petit à un noyau plus grand.
  • Les pièces élargissantes permettent la connexion d’un manchon plus petit à un noyau plus grand et donc l’utilisation de composants de joint rodé de taille différente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10/boîte
Raccordement de deux composants avec des joints rodés standard différents
Prise NS 19/26, cône NS 29/32