Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Adaptateur d'expansion , fiche/cône
Extension des manchons sur l'obturateur.
Marque:  DWK Life Sciences 286548407
Code produit. 10707101
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les adaptateurs sont utilisés pour connecter deux composants avec des tailles NS différentes. Les pièces élargissantes DURAN™ permettent la connexion d’un manchon plus petit à un noyau plus grand.
  • Les pièces élargissantes permettent la connexion d’un manchon plus petit à un noyau plus grand et donc l’utilisation de composants de joint rodé de taille différente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10/paquet
Raccordement de deux composants avec des joints rodés standard différents
Prise NS 29/32, cône NS 34/35
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales