Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Adaptateur d'expansion , fiche/cône
Extension des manchons sur l'obturateur.
Marque:  DWK Life Sciences 286524806
Code produit. 15941601
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les adaptateurs sont utilisés pour connecter deux composants avec des tailles NS différentes. Les pièces élargissantes DURAN™ permettent la connexion d’un manchon plus petit à un noyau plus grand.
  • Les pièces élargissantes permettent la connexion d’un manchon plus petit à un noyau plus grand et donc l’utilisation de composants de joint rodé de taille différente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10/Pk.
Connection of two components with different standard ground joint sizes
Socket NS 14/23, Cone NS 29/32