Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Adaptateur d'expansion , fiche/cône
Extension des manchons sur l'obturateur.
Marque: DWK Life Sciences 286543203
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les adaptateurs servent à joindre deux composants avec des tailles NS différentes.Les réducteurs DURAN™ permettent de faire un joint d'un manchon plus gros à un obturateur plus petit.- Les réducteurs permettent de faire un joint d'un manchon plus gros à un obturateur plus petit et ainsi l'utilisation de composants de rodage de taille différente
Spécification
10/Pk. | |
Connection of two components with different standard ground joint sizes | |
Socket NS 24/29, Cone NS 45/40 |