Learn More
HUBER Câbles de commande
Câble RS232, longueur 3 m
94.45€ - 372.00€
Spécification
Longueur (métrique) 3 m
Consulter d'autres spécifications
Produits 12
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Type Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Type Prix Quantité et disponibilité  
10664217
Afficher les documents Détails de la promotion
HUBER
9491
Câble de contrôle en veille ECS - Extrémité ouverte Câble de contrôle ECS
112.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10676327
Afficher les documents Détails de la promotion
HUBER
9492
NIVEAU - Extrémité ouverte NIVEAU - extrémité ouverte
112.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10059204
Afficher les documents Détails de la promotion
HUBER
9490
Alarme POKO / Comgate-Unistat Câble de contrôle POKO
112.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10616527
Afficher les documents Détails de la promotion
HUBER
6319
Cc / Rs232 15 Pol Câble de commande
155.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10569245
Afficher les documents Détails de la promotion
HUBER
6218
CC AIF / POKO Câble de commande Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10115742
Afficher les documents Détails de la promotion
HUBER
6147
Module de commande Câble de commande
191.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10262215
Afficher les documents Détails de la promotion
HUBER
6254
CP AIf / Ouvert Câble de commande
109.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Add to basket
10579245
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
HUBER
6279
Cp Rs485 / Ouvert Câble de commande
112.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Add to basket
10255632
View accessory products missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
HUBER
6198
Transfert de données Câble de commande
191.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Add to basket
15142698
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
HUBER
55018
Interface PC vers série Câble de commande
211.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Add to basket
10073592
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
HUBER
6146
Tnt&Cc Câble de commande
197.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Add to basket
10110125
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
HUBER
6221
Unipump / Unistat Câble de commande
372.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Add to basket
Description
Description
Longueur de câble : 3 m
Specifications
Specifications
3 m
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates