Learn More
HUBER Câbles de commande
Câble RS232, longueur 3 m
Marque:  HUBER 6198
Code produit. 10255632
  • 191.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Longueur de câble : 3m
Spécification
Spécification
Transfert de données
Câble de commande
Transfert de données
3 m