Learn More
HUBER Câbles de commande
Câble RS232, longueur 3 m
Marque: HUBER 6254
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Longueur de câble : 3m
Spécification
CP AIf / Ouvert | |
Câble de commande | |
3 m |