Learn More
HUBER Câbles de commande
Câble RS232, longueur 3 m
Marque:  HUBER 9492
Code produit. 10676327
  • 112.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Longueur de câble : 3m
Spécification
Spécification
NIVEAU - Extrémité ouverte
NIVEAU - extrémité ouverte
3 m