Learn More
HUBER Câbles de commande
Câble RS232, longueur 3 m
Marque:  HUBER 6218
Code produit. 10569245
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Longueur de câble : 3m
Spécification
Spécification
CC AIF / POKO
Câble de commande
3 m