Learn More
Nickel Electro™ Couvercle plat en acier inoxydable Clifton™
Maintenez une température de bain stable et minimisez l’évaporation grâce à un couvercle en acier inoxydable. Le couvercle plat en acier inoxydable Nickel Electro™ Clifton™ minimise les pertes de chaleur et l’évaporation.
89.40€ - 167.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13141303
|
Nickel Electro™
LD-14 |
Bains de 14 L (NE1BD-18 W, NE1BD-14, NE1D-14, NE3-14 DT, NE2-5 D, NE1B-18 W, NE1B-14, NE2-14 D, NE1-14) |
89.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11766627
|
Nickel Electro™
LD-22 |
Bains de 22 L (NE2-28 D, NE1-28, NE2D-8/22, NE1D-22, NE3-28 DT, NE1BD-28, NE1-22, NE2-22 D, NE1B-28, NE2-9 D, NE1-9) |
94.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13131303
|
Nickel Electro™
LD-8 |
Bains de 8 L (NE3-8 DT, NE1D-8, NE2D-8/22, NE2-10 D, NE1-8, NE2D-4/8, NE2-8 D) |
89.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11786587
|
Nickel Electro™
LD-4 |
Bains de 2 L et 4 L (NE3-4 DT, NE2D-4/4, NE1D-4, NE1-4, NE1D-2/2/2, NE1-4/4/4, NE2-4 D, NE1-2/2/2, NE2D-4/8, NE1D-4/4/4, NE2-2 D) |
93.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12708908
|
Nickel Electro™
LD4-14 |
Bains de 14 L (NE4-14 HT, NE4-14 D, NE4-14 T, NE4-14 P) |
139.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12718908
|
Nickel Electro™
LD4-22 |
Bains de 22 et 28 L (NE4-28 T, NE4-22 HT, NE4-28 P, NE4-22 T, NE4-22 P, NE4-28 D, NE4-22 D) |
167.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12788898
|
Nickel Electro™
LD4-8 |
Bains de 8 L (NE4-8 T, NE4-8 D, NE4-8 P, NE4-8 HT) |
127.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Acier inox
- Isolé
- Minimise les pertes de chaleur
- Réduit l’évaporation
- Contribue à maintenir la température du bain
Spécification
Acier inoxydable |