Learn More
Nickel Electro™ Couvercle plat en acier inoxydable Clifton™
Maintenez une température de bain stable et minimisez l’évaporation grâce à un couvercle en acier inoxydable. Le couvercle plat en acier inoxydable Nickel Electro™ Clifton™ minimise les pertes de chaleur et l’évaporation.
Marque: Nickel Electro™ LD-22
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Acier inox
- Isolé
- Minimise les pertes de chaleur
- Réduit l’évaporation
- Contribue à maintenir la température du bain
Spécification
Bains de 22 L (NE2-28 D, NE1-28, NE2D-8/22, NE1D-22, NE3-28 DT, NE1BD-28, NE1-22, NE2-22 D, NE1B-28, NE2-9 D, NE1-9) | |
Acier inoxydable |