Learn More
Nickel Electro™ Couvercle plat en acier inoxydable Clifton™
Maintenez une température de bain stable et minimisez l’évaporation grâce à un couvercle en acier inoxydable. Le couvercle plat en acier inoxydable Nickel Electro™ Clifton™ minimise les pertes de chaleur et l’évaporation.
Marque:  Nickel Electro™ LD-14
Code produit. 13141303
  • 89.40€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Acier inox
  • Isolé
  • Minimise les pertes de chaleur
  • Réduit l’évaporation
  • Contribue à maintenir la température du bain
Spécification
Spécification
Bains de 14 L (NE1BD-18 W, NE1BD-14, NE1D-14, NE3-14 DT, NE2-5 D, NE1B-18 W, NE1B-14, NE2-14 D, NE1-14)