Learn More
Nickel Electro™ Couvercle plat en acier inoxydable Clifton™
Maintenez une température de bain stable et minimisez l’évaporation grâce à un couvercle en acier inoxydable. Le couvercle plat en acier inoxydable Nickel Electro™ Clifton™ minimise les pertes de chaleur et l’évaporation.
Marque:  Nickel Electro™ LD4-22
Code produit. 12718908
  • 167.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Acier inox
  • Isolé
  • Minimise les pertes de chaleur
  • Réduit l’évaporation
  • Contribue à maintenir la température du bain
Spécification
Spécification
Bains de 22 et 28 L (NE4-28 T, NE4-22 HT, NE4-28 P, NE4-22 T, NE4-22 P, NE4-28 D, NE4-22 D)