Learn More
Nickel Electro™ Couvercle plat en acier inoxydable Clifton™
Maintenez une température de bain stable et minimisez l’évaporation grâce à un couvercle en acier inoxydable. Le couvercle plat en acier inoxydable Nickel Electro™ Clifton™ minimise les pertes de chaleur et l’évaporation.
Marque:  Nickel Electro™ LD-8
Code produit. 13131303
  • 89.40€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Acier inox
  • Isolé
  • Minimise les pertes de chaleur
  • Réduit l’évaporation
  • Contribue à maintenir la température du bain
Spécification
Spécification
Bains de 8 L (NE3-8 DT, NE1D-8, NE2D-8/22, NE2-10 D, NE1-8, NE2D-4/8, NE2-8 D)