Learn More
Fisherbrand™ Bouchon à sertir de 20 mm
Les capsules à sertir en aluminium assurent une étanchéité anti-fuite sûre.
48.60€ - 84.90€
Spécification
Diamètre (métrique) externe 20 mm
Matériau Aluminium
Taille du bouchon ND20
Consulter d'autres spécifications
Produits 10
Code produit Marque Couleur Type Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Type Prix Quantité et disponibilité  
11805020
Afficher les documents
Fisherbrand™
20 01 0408
unie À sertir N/A N/A N/A
11885010
Afficher les documents
Fisherbrand™
20 01 0093
unie Capsule à sertir déchirable centrale N/A N/A N/A
11895010
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
20 01 0094
Vernis transparent Bouchon à sertir déchirable complet
84.90€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
12616765
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
20 01 0042
Vernis doré À sertir
73.35€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12626765
Afficher les documents
Fisherbrand™
20 01 0116
Laqué rouge À sertir N/A N/A N/A
12606505
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
20 01 0118
Laqué bleu À sertir
64.35€
1000 pièces
Expédition estimée: 02-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
13401309
Afficher les documents
Fisherbrand™
20 01 0183
Laqué bleu À sertir N/A N/A N/A
15440130
Afficher les documents
Fisherbrand™
20 01 0211
Laqué rouge À sertir N/A N/A N/A
12646765
Afficher les documents
Fisherbrand™
20 01 0117
Laqué vert À sertir N/A N/A N/A
15440120
Afficher les documents
Fisherbrand™
20 01 0184
Laqué vert À sertir N/A N/A N/A
Description
Description
  • 20 mm
  • Bouchon en aluminium
  • Les joints en aluminium doivent être mis à l’aide d’un outil de sertissage
Spécification
Spécification
20 mm
Aluminium
ND20
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Bouchon à sertir de 20 mm