Learn More
Fisherbrand™ Bouchon à sertir de 20 mm
Les capsules à sertir en aluminium assurent une étanchéité anti-fuite sûre.
Marque:  Fisherbrand™ 20 01 0117
Code produit. 12646765
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • 20mm
  • Bouchon en Al
  • Les joints en aluminium doivent être mis à l’aide d’un outil de sertissage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Center Hole
20 mm
100
ND20
Laqué vert
Aluminium
À sertir