Learn More
Fisherbrand™ Bouchon à sertir de 20 mm
Les capsules à sertir en aluminium assurent une étanchéité anti-fuite sûre.
Marque: Fisherbrand™ 20 01 0116
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- 20mm
- Bouchon en Al
- Les joints en aluminium doivent être mis à l’aide d’un outil de sertissage
Spécification
Center Hole | |
20 mm | |
100 | |
ND20 |
Laqué rouge | |
Aluminum | |
À sertir |