Learn More
Fisherbrand™ Bouchon à sertir de 20 mm
Les capsules à sertir en aluminium assurent une étanchéité anti-fuite sûre.
Marque: Fisherbrand™ 20 01 0408
59.28 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
- 20mm
- Bouchon en Al
- Les joints en aluminium doivent être mis à l’aide d’un outil de sertissage
Spécification
Orifice central | |
20 mm | |
100 | |
ND20 |
unie | |
Aluminium | |
Bouchon à sertir |